Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe
GREENER_CHOICE
Die platzsparenden Halbgestelle eignen sich optimal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten sowie unter Abzugshauben.
17.30 CHF - 24.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchenhalbgestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Positionen 36
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10170591
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5972-0013
Weiß Röhrchen (13 mm)
17.30 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10633911
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5972-0313
Blau Röhrchen (13 mm)
17.30 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10549461
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5972-0016
Weiß Röhrchen (16 mm)
18.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10537541
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5972-0316
Blau Röhrchen (16 mm)
24.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passt problemlos in Eis- oder Wasserbäder, ohne darin zu treiben.
  • Bestehend aus langlebigem ResMere™ Hochleistungskunststoff
  • Widerstandsfähig gegen die meisten Laborchemikalien und Temperaturen von bis zu 121°C (249.8°F)
  • Mehrmals autoklavierbar
  • Jedes Gestell fasst 36 Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell
Autoklavierbar
36
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe