Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe
GREENER_CHOICE
Die platzsparenden Halbgestelle eignen sich optimal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten sowie unter Abzugshauben.
Marke:  Thermo Scientific™ 5972-0016
12.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10549461
  • 18.45 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passt problemlos in Eis- oder Wasserbäder, ohne darin zu treiben.
  • Bestehend aus langlebigem ResMere™ Hochleistungskunststoff
  • Widerstandsfähig gegen die meisten Laborchemikalien und Temperaturen von bis zu 121°C (249.8°F)
  • Mehrmals autoklavierbar
  • Jedes Gestell fasst 36 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell
Weiß
Kunststoff
12.7 x 12.7 x 6.8 cm
5 in.
5 in.
2,7 in.
Autoklavierbar
Röhrchen (16 mm)
36
12,7 cm
12,7 cm
6,8 cm
16 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe > ResMer; weiß; Array:6 x 6; 126 x 126 x 68 mm (L x B x H)