Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe
Die platzsparenden Halbgestelle eignen sich optimal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten sowie unter Abzugshauben.
Marke: Thermo Scientific™ 5972-0313
12.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passt problemlos in Eis- oder Wasserbäder, ohne darin zu treiben.
- Bestehend aus langlebigem ResMere™ Hochleistungskunststoff
- Widerstandsfähig gegen die meisten Laborchemikalien und Temperaturen von bis zu 121°C (249.8°F)
- Mehrmals autoklavierbar
- Jedes Gestell fasst 36 Röhrchen
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell | |
Blau | |
Acetal-Kunststoff | |
10.2 x 10.2 x 5.6 cm | |
4 in. | |
4 in. | |
2,2 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
36 | |
10,2 cm | |
10,2 cm | |
5,6 cm | |
13 mm |