Learn More
Wheaton™ COLIWASA PVC
Uniquely designed top spin bar and bottom valve plate mechanism provides a positive seal for sample retention along with greater control for releasing the sample
Marke:  Wheaton™ 885250
Artikelnummer. 11724129
  • 554.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uniquely designed top spin bar and bottom valve plate mechanism provides a positive seal for sample retention along with greater control for releasing the sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modulares Coliwasa
Mit einer Reinigungsbürste.
120 cm
PVC
48 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Wheaton™ COLIWASA PVC > Material:PVC