Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ Nalgene Regenwasser-Probensammler-Montage-Kit sammelt bei Montage im Graben oder Wasserlauf nur den Direktfluss — nicht den Regen. —
Marke:  Thermo Scientific™ 1100-1000
209.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11349754
  • 227.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sammeln Sie mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler mit HDPE-Flasche einen Liter Regenwasser innerhalb der ersten Minuten eines Regens oder Sturms. Auslaufsicher†, wenn der Verschluss angebracht ist. Probennahmevorrichtung wurde zum einmaligen Gebrauch entwickelt. Sie sind mit dem Montagekit für Regenwasser-Probensammler (Bestellnr. 1160-1000). Probensammler eignen sich ideal für die Probenahme für anorganische Analysen. Klicken Sie hier, um sich unser Anleitungsvideo für den Regenwasser-Probensammler anzusehen.
Merkmale:
  • Auslaufsicher†, wenn der Polypropylen-Verschluss angebracht ist
  • Einweg-Probennahmevorrichtung zum einmaligen Gebrauch
  • Ideal für die Probenahme für anorganische Analysen
Lieferumfang:
EPDM-Dichtung, Kugelventil und Verschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserprobenehmer
Regenwasser-Probenehmer 1 l HDPE
33,8 oz.
63 mm
1/Packung, 4/Karton
HDPE
Polypropylen
1 L
Erfüllt EPA NPDES MSGP (Fed.Reg. FRL-6880-5 10/20/00 sowie die meisten staatlichen Anforderungen an die Probenahme
Dokumentation
Brochures
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425903 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number1100-1000
Chargennummer1419653 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2024 Catalog Number1100-1000
Chargennummer1288902 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number1100-1000
Chargennummer1413036 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/09/2024 Catalog Number1100-1000
Chargennummer1413738 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/09/2024 Catalog Number1100-1000
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit > HDPE-Flasche
Eingeschränkte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.