Learn More
3M™ Universal-Vinylband 764i
Used for all non-critical applications, including colour coding, bundling and safety marking. Our non-corrosive, flexible vinyl tape is ideal for protecting parts, equipment and products from abrasions.
Marke: 3M™ 7000144708
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Taping in allen nicht kritischen Anwendungen
- Schützt Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb
- Artikel bündeln, Teile, Maschinen und vieles mehr bündeln und vorübergehend kennzeichnen
- Behält im Laufe der Zeit die lebendigen Farben und sorgt so für lang anhaltende Qualität
- Kann von Hand oder mit Bodenapplikator aufgetragen werden
- Ideal für Markieranwendungen in verkehrsberuhigten Bereichen. Viele verschiedene Farben wie Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß usw.
Spezifikation
50 mm x 33 m | |
0,13 mm | |
Grün |
33 m | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Universal-Vinylband 764i > Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur