Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähne
Ortsgebundene Flüssigkeitsübertragungssysteme für genaues Befüllen oder Dispensieren. Diese Absperrhähne ermöglichen eine zuverlässige und genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten.
67.05 CHF - 278.00 CHF
Spezifikation
Typ | Sperrhahn |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 1 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Internes Flüssigkeitstransfersystem |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11369554
|
Thermo Scientific™
6460-0002 |
2 mm |
278.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15223079
|
Thermo Scientific™
6460-0004 |
4 mm | N/A | |||||||
10279070
|
Thermo Scientific™
6460-0004 |
4 mm |
67.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erreichen Sie eine zuverlässige, genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten in Liquid-Handling-Systemen durch den Einsatz von Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähnen. Sie sind hervorragend für genaues Befüllen oder Dispensieren in ortsgebundenen Flüssigkeitsübertragungssystemen mit Einwegflussrichtung geeignet. Die Zweiwegehähne haben an beiden Enden gerillte Schlauchanschlüsse.
- Auf die gerillten Schlauchanschlüsse an jedem Ende passen Schläuche mit einem Durchmesser von 1/2 bis 5/16 in.
- Aus Polypropylen mit Teflon™ TFE-Stopfen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Sperrhahn | |
1 | |
Internes Flüssigkeitstransfersystem |
Polypropylen | |
6 | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.