Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähne
Ortsgebundene Flüssigkeitsübertragungssysteme für genaues Befüllen oder Dispensieren. Diese Absperrhähne ermöglichen eine zuverlässige und genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ 6460-0002
260.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11369554
  • 278.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Beschreibung
Erreichen Sie eine zuverlässige, genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten in Liquid-Handling-Systemen durch den Einsatz von Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähnen. Sie sind hervorragend für genaues Befüllen oder Dispensieren in ortsgebundenen Flüssigkeitsübertragungssystemen mit Einwegflussrichtung geeignet. Die Zweiwegehähne haben an beiden Enden gerillte Schlauchanschlüsse.
  • An die gerillten Schlauchanschlüsse an beiden Enden können 1/2″ bis 5/16″ dicke Schläuche angeschlossen werden
  • Aus Polypropylen mit Teflon™ TFE-Stopfen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polypropylen
6
Polypropylen
2 mm
1
Internes Flüssigkeitstransfersystem
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähne > Bohrung:2mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.