Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähne
Ortsgebundene Flüssigkeitsübertragungssysteme für genaues Befüllen oder Dispensieren. Diese Absperrhähne ermöglichen eine zuverlässige und genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 6460-0004
Beschreibung
Erreichen Sie eine zuverlässige, genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten in Liquid-Handling-Systemen durch den Einsatz von Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähnen. Sie sind hervorragend für genaues Befüllen oder Dispensieren in ortsgebundenen Flüssigkeitsübertragungssystemen mit Einwegflussrichtung geeignet. Die Zweiwegehähne haben an beiden Enden gerillte Schlauchanschlüsse.
- An die gerillten Schlauchanschlüsse an beiden Enden können 1/2″ bis 5/16″ dicke Schläuche angeschlossen werden
- Aus Polypropylen mit Teflon™ TFE-Stopfen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Sperrhahn | |
Polypropylen | |
6 | |
Polypropylen |
4 mm | |
1 | |
In-House-Flüssigkeitstransfersystem |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7242957010-COC | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | 6460-0004 |
7102352060-COC | Konformitätserklärung | 31/03/2017 | 6460-0004 |
7216500010-COC | Konformitätserklärung | 24/03/2017 | 6460-0004 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.