Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss
Lagern Sie wässrige Lösungen in diesen haltbaren, autoklavierbaren quadratischen Polycarbonat-Flaschen. Auch ideal zur Kurzzeitlagerung von Medien.
27.50 CHF - 63.85 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI; FDA – 21 CFR |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10692571
![]() |
Thermo Scientific™
2015-0030 |
30 ml | 20 mm |
40.20 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10291751
![]() |
Thermo Scientific™
2015-0060 |
60 ml | 24 mm |
53.30 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10454851
![]() |
Thermo Scientific™
2015-0125 |
126 ml | 38 – 430 mm |
27.50 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10577721
![]() |
Thermo Scientific™
2015-0250 |
250 ml | 38 – 430 mm |
36.30 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10672761
![]() |
Thermo Scientific™
2015-0500 |
500 ml | 38 – 430 mm |
63.85 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10508111
![]() |
Thermo Scientific™
2015-1000 |
1 l | 38 – 430 mm |
62.25 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10464851
![]() |
Thermo Scientific™
2015-2000 |
2 l | 53B |
27.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Verschlussflaschen auf. Diese Flaschen eignen sich auch perfekt zur Kurzzeitaufbewahrung von Medien, und ihre quadratische Form ermöglicht eine problemlose Handhabung. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Merkmale:- Quadratisches Format ermöglicht gute Nutzung von Tiefkühlplatz im Gefriergerät bei bis zu -135 °C (-275 °F)
- Die ausgezeichnete Transparenz vereinfacht die Ermittlung von Füllständen
- 2 Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen, die beim Tragen und Ausgießen des Inhalts helfen
- Eingearbeitete Graduierungen zum einfachen Dosieren
- Autoklavierbar, transparent, auslaufsicher†, graduiert
Lieferumfang:
Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Gewährleistung: 90 Tage. Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com.
Spezifikation
Polycarbonat | |
Ja | |
Ja | |
Quadratisch | |
Schraubkappe |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Autoklavierbar | |
Eng | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.