Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss auf. Diese Flaschen eignen sich auch perfekt für die Kurzzeitaufbewahrung von Medien und ihre quadratische Form ermöglicht eine problemlose Handhabung.
- Das quadratische Format ermöglicht die optimale Platznutzung im Tiefkühlgerät bei bis zu -135 °C (-275 °F)
- Die ausgezeichnete Transparenz vereinfacht die Ermittlung von Füllständen
- 2 Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen, die beim Tragen und Ausgießen des Inhalts helfen
- Eingearbeitete Graduierungen zum einfachen Dosieren
- Autoklavierbar, transparent, auslaufsicher†, graduiert
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 64 oz., 2.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 2 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 64 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Enghalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Enthält | Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.