Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10692571
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10692571
30 ml, 20 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
38 – 430 mm
53B
Artikelnummer. 10692571
Marke: Thermo Scientific™ 20150030
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie wässrige Lösungen in diesen haltbaren, autoklavierbaren quadratischen Polycarbonat-Flaschen. Auch ideal zur Kurzzeitlagerung von Medien.
Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Verschlussflaschen auf. Diese Flaschen eignen sich auch perfekt zur Kurzzeitaufbewahrung von Medien, und ihre quadratische Form ermöglicht eine problemlose Handhabung. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Eigenschaften:
  • Das quadratische Format ermöglicht die optimale Platznutzung im Tiefkühlgerät bei bis zu -135 °C (-275 °F)
  • Die ausgezeichnete Transparenz vereinfacht die Ermittlung von Füllständen
  • 2 Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen, die beim Tragen und Ausgießen des Inhalts helfen
  • Eingearbeitete Graduierungen zum einfachen Dosieren
  • Autoklavierbar, transparent, auslaufsicher†, graduiert
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 96
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1404423 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2024 Catalog Number2015-0030
Chargennummer1388592 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2023 Catalog Number2015-0030
Chargennummer1358285 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/05/2022 Catalog Number2015-0030
Chargennummer1308626 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/02/2021 Catalog Number2015-0030
Chargennummer1295026 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/08/2020 Catalog Number2015-0030
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss >