Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss Artikelnummer.: 10064740
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10064740
250 ml, 38 – 430 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20mm
24 mm
38 – 430 mm
Artikelnummer. 10064740
Marke: Thermo Scientific™ 20180250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Platz mit diesen rechteckigen Enghalsflaschen aus HDPE. HDPE-Flaschen sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und Zerbrechen und gleichzeitig günstig, sodass sie bei zahlreichen Laboranwendungen zum Einsatz kommen.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eine permanente Graduierung und einen tropfsicheren Ausguss zum einfacheren Abmessen und Ausgießen.
Platzsparende quadratische Form, chemisch beständig.
Eigenschaften:
  • Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
  • Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Graduiert für einfaches Dispensieren
  • Auslaufsicher†
  • Für Temperaturen bis zu -100 °C (148 °F)
  • Nicht autoklavierbar
  • Nimmt am ACT-Label-Programm von My Green Lab teil
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behältereignen sich für die Langzeitlagerung, sollten jedoch keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,41 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1413877 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/09/2024 Catalog Number2018-0250
Chargennummer1401365 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2024 Catalog Number2018-0250
Chargennummer1396297 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/11/2023 Catalog Number2018-0250
Chargennummer1394426 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/11/2023 Catalog Number2018-0250
Chargennummer1388716 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2023 Catalog Number2018-0250
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss >