Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.
Marke:  Fisherbrand™ 0604F00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728742
  • 108.16 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
  • Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier
570 mm
570 x 460 mm
Weiß
100 Bögen
Papier, Gütegrad 604
460 mm
Polyethylen
0.25 mm
Einzelne Blätter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604 > 570 L x 460 mm B