Learn More
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Breite (metrisch):
45mm
60 mm
Beschreibung
- Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon hemmt
- Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
- Quadratische 250 ml bis 500 ml HDPE-Flaschen oder achteckige 500 ml PETG-Flaschen – Großpackung
- Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 60 mm |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 60 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
GOS068 Doc gosselin flacons thio
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur