Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 343050-0030
715.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10561695
  • 764.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
  • Passend für Nalgene zylindrische Tanks mit einem Fassungsvermögen von 19 l (5 gal.) bis 787 l (200 gal.)
  • Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gammabestrahlt: 113 l (30 gal.)
Polyethylen
113 L
10
Tankauskleidung
30 gal.
Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200
10
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7449292010 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number343050-0030
Chargennummer7447888010 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number343050-0030
Chargennummer7445753010 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number343050-0030
Chargennummer7443319010 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number343050-0030
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners > Gammabestrahlt:30 gal. (113 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.