Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung
Identifizieren Sie Proben schnell mit sterilen, flachen Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt, erhältlich in verschiedenen Farben.
113.13 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
---|---|
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Sterilität | Steril |
Verschlussmaterial | Polypropylen-Copolymer |
Menge | 500/Beutel, 1.000/Karton |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10512425
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0110 |
Naturfarben |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314475
![]() |
Thermo Scientific™
342821-1112 |
Rosa |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10600914
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0111 |
Weiß |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10747283
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0112 |
Gelb |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10671674
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0114 |
Grün |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10542615
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0115 |
Rot |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10384003
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0116 |
Blau |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10120323
![]() |
Thermo Scientific™
342821-0118 |
Violett |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10344053
![]() |
Thermo Scientific™
342821-1111 |
Bernsteinfarben |
113.13 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Identifizieren Sie Proben schnell mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Flachverschlüssen für Mikro-Verpackungsfläschchen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die auslaufsicheren Verschlüsse werden aus hochreinem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt geformt und eignen sich hervorragend für PCR-Reagenzien. Verschlüsse sind steril und gebrauchsfertig.
PPCO-Verschlüsse:- Steril bis 10-6 SAL
- RNase-/DNase-frei
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsfläschchen werden in Großpackungen ohne Fläschchen (500 Stück je Innenbeutel, 1,000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestellnummern 342800, 342805).
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
11 mm | |
Steril | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
11 mm |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
Polypropylen-Copolymer | |
Verschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.