Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Identifizieren Sie Proben schnell mit sterilen, flachen Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt, erhältlich in verschiedenen Farben.
Marke:  Thermo Scientific™ 342821-0114
112.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10671674
  • 113.13 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Identifizieren Sie Proben schnell mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Flachverschlüssen für Mikro-Verpackungsfläschchen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die auslaufsicheren Verschlüsse werden aus hochreinem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt geformt und eignen sich hervorragend für PCR-Reagenzien. Verschlüsse sind steril und gebrauchsfertig.
Eigenschaften:
PPCO-Verschlüsse:
  • Sterilitätsgrad von 10-6SAL
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei 
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Fläschchen müssen separat bestellt werden 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen
11 mm
Steril
500
Polypropylen-Copolymer
ISO 13485:2016
11 mm
Grün
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Nalgene
500/Beutel, 1.000/Karton
Verschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1408813 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342821-0114
Chargennummer1386354 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342821-0114
Chargennummer1406848 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342821-0114
Chargennummer1375997 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342821-0114
Chargennummer1367998 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342821-0114
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung > Grün, Verschlussgröße 11mm, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.