Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung
Identifizieren Sie Proben schnell mit sterilen, flachen Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt, erhältlich in verschiedenen Farben.
Marke: Thermo Scientific™ 342821-0111
112.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren Sie Proben schnell mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Flachverschlüssen für Mikro-Verpackungsfläschchen, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die auslaufsicheren Verschlüsse werden aus hochreinem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt geformt und eignen sich hervorragend für PCR-Reagenzien. Verschlüsse sind steril und gebrauchsfertig.
Eigenschaften:
PPCO-Verschlüsse:
- Sterilitätsgrad von 10-6SAL
- RNase-/DNase-frei
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Fläschchen müssen separat bestellt werden 342800, 342805).
Spezifikation
Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Steril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Weiß | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Nalgene | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425585 | Verarbeitungszertifikat | 06/05/2025 | 342821-0111 |
1418446 | Verarbeitungszertifikat | 07/01/2025 | 342821-0111 |
1425585 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2025 | 342821-0111 |
1404481 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 342821-0111 |
1418446 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 342821-0111 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.