Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für Stationäre Zwischeneinheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke: Metro™ MXTTA18
Includes:
- 2185 mm-Pfosten (86 in.)
- Befestigungselemente/Komponenten für den Anschluss an Schienensets einer feststehenden Zwischeneinheit
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen.
- Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Metromax i Top-Track Aufbewahrungssystemen
- Erforderlich, wenn die gewünschte Schienenlänge über 6405 mm (21 ft.) liegt
- 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Kit für stationäre Zwischeneinheit | |
86 in. | |
86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten | |
45,7 cm |
Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System | |
2185 mm | |
18 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für Stationäre Zwischeneinheiten > Regalbreite: 457 mm (18 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur