Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
Marke:  Hirschmann™ 1340264
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752162
  • 77.15 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Volumen zwischen zwei Markierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
6/Pckg.
15 ml
Volumetrische Pipette
AR-GLAS
Braun
0.03 ml
520 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen > Kapazität: 15 ml