Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Identifizieren Sie Proben schnell mit flachen, farbcodierten Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt.
114.08 CHF
Spezifikation
Beschreibung Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Karton 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10314053
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0110
Naturfarben
114.08 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10786923
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0111
Weiß
114.08 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10039302
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0112
Gelb
114.08 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10394143
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0114
Grün
114.08 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10354193
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0115
Rot
114.08 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10272953
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0116
Blau
114.08 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10199742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-0118
Violett
114.08 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10632444
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-1111
Bernsteinfarben
114.08 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10099392
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
362821-1112
Pink
114.08 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Hilfe von in einer Vielzahl von Farben verfügbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit niedrigem Profil für Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben einfach und schnell voneinander unterscheiden. Diese Verschlüsse sind aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit extrem niedrigem Metallgehalt — hervorragend geeignet für PCR-Reagenzien.
Merkmale:
  • Fläschchen (separat aufgeführt) und Verschlüsse werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen.
  • Nicht steril
  • Nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
  • Auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Fläschchen zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die nicht sterilen Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 362800, 362805).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Nalgene
500/Beutel, 1.000/Karton
Verschluss
11 mm
Unsteril
500
Polypropylen-Copolymer
ISO 13485:2016
11 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß