Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Identifizieren Sie Proben schnell mit flachen, farbcodierten Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 362821-0116
112.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10272953
  • 114.08 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Hilfe von in einer Vielzahl von Farben verfügbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit niedrigem Profil für Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben einfach und schnell voneinander unterscheiden. Diese Verschlüsse sind aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit extrem niedrigem Metallgehalt — hervorragend geeignet für PCR-Reagenzien.
Eigenschaften:
  • Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
  • Unsteril
  • Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Nicht Sterile braune Fläschchen müssen gesondert bestellt werden (Kat. 362800, 362805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen
11 mm
Unsteril
500
Polypropylen-Copolymer
ISO 13485:2016
11 mm
Blau
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Nalgene
500/Beutel, 1.000/Karton
Verschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß > Blau, Verschlussgröße 11 mm, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.