Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß
Identifizieren Sie Proben schnell mit flachen, farbcodierten Verschlüssen aus hochreinem PPCO-Harz mit niedrigem Metallgehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 362821-0111
112.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Hilfe von in einer Vielzahl von Farben verfügbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen mit niedrigem Profil für Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben einfach und schnell voneinander unterscheiden. Diese Verschlüsse sind aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit extrem niedrigem Metallgehalt — hervorragend geeignet für PCR-Reagenzien.
Eigenschaften:
- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
- Unsteril
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Nicht Sterile braune Fläschchen müssen gesondert bestellt werden (Kat. 362800, 362805).
Spezifikation
Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Unsteril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Weiß | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Nalgene | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422596 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 362821-0111 |
1421512 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 362821-0111 |
1419639 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2025 | 362821-0111 |
1418447 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 362821-0111 |
1417562 | Konformitätsbescheinigung | 08/11/2024 | 362821-0111 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.