Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Mit diesen PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige PPCO besitzt ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 3103-0015
44.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374061
  • 46.95 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige Polypropylen-Copolymer (PPCO) besitzt eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Eigenschaften:
  • Durchscheinendes Polypropylen-Copolymer (PPCO) ist gegen zahlreiche Reagenzien im Labor beständig
  • Für die Zentrifugation bei geringer Drehzahl von bis zu 6.000× g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen (Zentrifugenröhrchen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein)
  • Konischer Boden konzentriert Pellets auf einen kleinen Bereich für die einfache Abtrennung und Gewinnung
  • Lebensdauer der eingearbeiteten Graduierungen gleicht jener des Röhrchens
  • Längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen bei häufigem Autoklavieren
  • Röhrchen sind autoklavierbar und graduiert
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich. Für 15 ml verwenden Sie DS3111-00017; Für 50 ml verwenden Sie DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
100
Unsteril
Konisch
Konisch
16,8 mm
Zentrifugenröhrchen
Polypropylen-Copolymer
10
Autoklavierbar
118,6 mm
Nein
Eingepresst
6000 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden > Polypropylen-Copolymer; Fassungsvermögen:Gehäuse 15mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.