Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Mit diesen Nalgene PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige PPCO besitzt ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
46.95 CHF - 66.25 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen-Copolymer
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10374061
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3103-0015
16,8 mm 15 ml 118,6 mm
46.95 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10602682
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3103-0050
28,7 mm 50 mL 133,1 mm
66.25 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige Polypropylen-Copolymer (PPCO) besitzt eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Merkmale:
  • Durchscheinendes Polypropylen-Copolymer (PPCO) ist gegen zahlreiche Reagenzien im Labor beständig
  • Für die Zentrifugation bei geringer Drehzahl von bis zu 6.000 × g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen (Zentrifugenröhrchen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein)
  • Konischer Boden konzentriert Pellets auf einen kleinen Bereich für die einfache Abtrennung und Gewinnung
  • Lebensdauer der eingearbeiteten Graduierungen gleicht jener des Röhrchens
  • Längere Lebensdauer als Polycarbonat-Röhrchen bei häufigem Autoklavieren
  • Röhrchen sind autoklavierbar und sind graduiert
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich. Für 15 ml verwenden Sie DS3111-00017; Für 50 ml verwenden Sie DS3111-0029.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen-Copolymer
10
Autoklavierbar
Konisch
Eingepresst
6000 × g
100
Unsteril
Konisch
Nein
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.