Learn More
Grant Instruments™ Kombinierte Tischzentrifuge/Vortexmischer
Kostengünstiger, drehzahlgeregelter, kombinierter Mikrozentrifugen-/Vortexmischer für kombinierte oder unabhängige Zentrifugen- und Mischanwendungen von Mikroröhrchen und 0.2 ml-Mikroröhrchenstreifen in Kleinserienanwendungen.
Marke: Grant Instruments™ PCV-2400
354.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Temperatureinstellungsbereich von +4 ºC bis +40 ºC
- Zentrifugationsdrehzahl: feststellbar bei 2800 U/min (50Hz) und 3500 U/min (60Hz)
- Auswahl an austauschbaren Rotoren für unterschiedliche Mikroröhrchengrößen/-kombinationen und für 0.2 ml-Streifen
Specifications
2800 U/min bei 50 Hz, 3500 U/min bei 60 Hz | |
1,5/2 ml, 0,5 ml, 0,2 ml | |
12 x 1,5 bis 2,0 ml/12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml |
120/230 V | |
190 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.