Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.
64.40 CHF - 67.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Array Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Array Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10579841
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5930-0016
4 x 10 13 -16mm Rohre
64.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10179970
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5930-0020
4 x 10 16 -20mm Rohre
64.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10672591
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5930-0030
3 x 8 21 – 25 mm-Röhrchen
67.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit Handgriffen für den einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Länge gestapelt werden.
  • Weiße Polypropylen-Gestelle sind nicht autoklavierbar und verfügen über eine hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbare† Polycarbonat-Gestelle verfügen über zwei durchsichtige obere Ebenen und eine weiße untere Ebene
Diese Ständer sind NICHT autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Weiß
Rechteckig
4
11.5 cm
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
Nein
1
4,5 in.
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen