Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen
Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.
Marke: Thermo Scientific™ 5930-0030
41.53 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit Handgriffen für den einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Länge gestapelt werden.
- Durch hohe Chemikalienbeständigkeit kompatibel mit vielen Laborchemikalien
- Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad—kein Aufschwimmen
Hinweis:
Diese Ständer sind NICHT autoklavierbar
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
3 x 8 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Nein | |
4 | |
32 cm | |
11.5 cm | |
30 mm |
Teströhrchen-Gestelle | |
Nicht autoklavierbar | |
24 Röhrchen (25 bis 30 mm) | |
24 | |
3 Stufen | |
21 – 25 mm-Röhrchen | |
1 | |
12,5 in. | |
4,5 in. | |
30 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424026 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 5930-0030 |
1300391 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5930-0030 |
1318428 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5930-0030 |
1285985 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5930-0030 |
1418847 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2024 | 5930-0030 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.