Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 5930-0020
39.93 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10179970
  • 59.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit Handgriffen für den einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Länge gestapelt werden.
  • Durch hohe Chemikalienbeständigkeit kompatibel mit vielen Laborchemikalien
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad—kein Aufschwimmen
Hinweis:
Diese Ständer sind NICHT autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
4 x 10
Weiß
Polypropylen
Rechteckig
Nein
4
28.5cm
11.5 cm
20 mm
Reagenzglasgestelle
Nicht autoklavierbar
24 Röhrchen (16 bis 20 mm)
40
3 Stufen
16 -20mm Rohre
1
11 in.
4,5 in.
20 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424028 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number5930-0020
Chargennummer1303812 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Chargennummer1285984 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Chargennummer1285478 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Chargennummer1297645 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    47
    Stunden
    11
    Minuten
    23
    Sekunden
    21
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
    Tage
    14
    Stunden
    11
    Minuten
    23
    Sekunden
    21
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen > Reagenzglasgestelle, Polypropylen; für 16 bis 20mm-Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.