Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
Marke:  SCAT™ 307338
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18626478
  • 819.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schützt Ihr System vor Kontamination
  • Hält Lösungsmittelgemische stabil
  • Hochleistungswerkstoffe mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
Das Sicherheitssatz verbindet die Schläuche sicher und blockiert gefährliche Dämpfe. Luftventile und Abluftfilter sorgen für einen sicheren Druckausgleich ohne Unter- oder Überdruck in Lösungsmittelflaschen und Abfallbehältern
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Chromatography
4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, GL45, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 months, 1 x 5 litre canister, PE-HD, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID
Complete Solvent Collection System
Any HPLC System
4
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems > Description: HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive