Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Zum Auftauen, Kühlen und Inkubieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese schwimmenden Gestelle für Mikroröhrchen sind speziell für Labore in der Gentechnik, Mikrobiologie und Immunologie geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 5974-1015
34.82 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10488692
  • 49.20 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Auftauen, Kühlen und Inkubieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwimmende Gestelle für Reaktionsgefäße aus Polypropylen sind speziell für Labore in der Gentechnik, Mikrobiologie und Immunologie geeignet. Diese Gestelle bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit von -70 °C bis +100 °C (-94 °F bis +212 °F). Röhrchen werden im Gestell unter dem Rand gehalten. Die quadratischen oder runden Gestelle besitzen zur einfachen Probenidentifizierung eingearbeitete Buchstaben und Zahlen an jeder Bohrung.
Eigenschaften:
  • Quadratische und runde Gestelle für die Inkubation von 0,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen bei erhöhten oder reduzierten Temperaturen in Wasser oder Eisbädern
  • Die runden Gestelle passen bequem in Becher mit einem Fassungsvermögen von 400 oder 1.000 ml
  • Quadratische Gestelle sind für stabiles Schwimmen in turbulenten Wasserbädern ausgelegt — die Gestelle schwimmen mit einer vollen Ladung von gefüllten Röhrchen
  • Die Gestellbeine verhindern, dass der Boden der Röhrchen die Tischoberfläche berührt
  • Der Griff ermöglicht bequemen Transport, Bewegung und das Herausnehmen aus dem Wasserbad
  • Jedes Loch hat eingegossene Buchstaben und Zahlen zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Gestelle sind nicht autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwimmendes Gestell für Mikroröhrchen
20
Weiß
Polypropylen
Rund
16
96 mm
Rund, 20 Positionen, passend für 1000 ml-Messbecher
Nicht autoklavierbar
1.0 – 2.0 ml-Röhrchen
20
Röhrchengrößen: 1.0, 1.2, 1.5 und 2.0 ml
4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420041 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number5974-1015
Chargennummer1331896 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/10/2022 Catalog Number5974-1015
Chargennummer1371017 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/09/2022 Catalog Number5974-1015
Chargennummer1368726 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/08/2022 Catalog Number5974-1015
Chargennummer1367068 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/08/2022 Catalog Number5974-1015
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    13
    Minuten
    41
    Sekunden
    39
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen aus Polypropylen > Weiß; rund; Röhrchengrößen:1,0, 1,2, 1,5 und 2,0 ml; fasst 20 Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.