Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
Marke:  Metro™ BTS15NA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15976881
  • 1960.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
  • Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
Schienenset
457,2 cm
Schienen und Befestigungsteile für den Zusammenbau des hochdichten qwikTRAK™ Systems bis zu 21 ft.
9,5 kg
180 Zoll
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem
21 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets > Spurlänge: 15 Fuß (457.2 cm)