Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Für die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen konzipiert. Die Racks für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C.
Marke: BRAND™ 780605
13.51 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auf die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgelegt. BrandTech™ BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C. Die Ausführungen für 84 Röhrchen und 128 Röhrchen sind auf 1.5 ml-Röhrchen ausgelegt und dank der alphanumerischen Markierungen stapelbar. Die Ausführung für 20 Röhrchen verfügt über nummerierte Positionen und ist entweder für 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter geeignet.
- Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen (121°C, 2 bar, gemäß DIN EN 285).
- BRAND™ Mikrozentrifugengestelle sind als Modelle für 20-, 84- und 128-Röhrchen erhältlich.
- Die 84-Röhrchen- und 128-Röhrchenmodelle fassen 1.5 ml-Röhrchen, sind stapelbar und sind alphanumerisch gekennzeichnet
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis +90°C.
- Das 20-Röhrchenmodell besitzt nummerierte Plätze und fasst entweder 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter (Kat. Nr. 780608).
- Fasst auch Mikrozentrifugenröhrchen anderer Hersteller.
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
20 |
Weiß | |
Polypropylen | |
1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%