Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP
GREENER_CHOICE
Mit diesen kostengünstigen Messzylindern können Sie Flüssigkeiten einfach mit einfach ablesbaren, eingeprägten Graduierungen, die nicht abgehen, dispensieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 3664-0010
89.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399714
  • 103.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
Diese Messzylinder besitzen einen großen Ausguss für ein einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten, sowie leicht ablesbare, permanente und somit abriebfeste Graduierungen.
  • Durchscheinend
  • Nicht benetzbar
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, was genaue Messungen ermöglicht
  • Temperaturbeständigkeit bis 135 °C (275 °F)
  • Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Robustheit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen
  • Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare Laborartikel sind so konzipiert, dass sie viele Jahre unter gewöhnlichen Laborbedingungen halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden.  Thermo Fisher Scientific fördert das Recycling von Nalgene Laborartikeln aus Polypropylen am Ende der Produktlebensdauer in Regionen, in denen Polypropylen recycelt werden kann.
Nalgene Becher und Messzylinder werden in Wellpappenkartons aus 100 % Recyclingmaterial geliefert.  Die Verpackungsbeutel bestehen aus LDPE und sind nach dem Entfernen des Etiketts leicht wiederverwertbar.   Bitte bleiben Sie im Kreislauf und recyceln Sie Ihre Kartons und Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Graduierter Messzylinder Economy PP 10 ml
24
0,53 in.
0.2 ml
Rund
0,87 in.
Labore
3,85 in.
Messzylinder
Polypropylen
1
für Inhalt
13,5 mm
120 °C
22,1 mm
248 °F
Rund
97,8 mm
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1429781 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/05/2025 Catalog Number3664-0010
Chargennummer1425577 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number3664-0010
Chargennummer1411223 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2025 Catalog Number3664-0010
Chargennummer1326167 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3664-0010
Chargennummer1335943 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3664-0010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP > 10 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.