Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PolyPaper-Etiketten
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
53.45 CHF - 365.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333482
![]() |
Thermo Scientific™
6319-0010 |
22mm | 22 mm |
319.00 CHF
4000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10713052
![]() |
Thermo Scientific™
6319-0015 |
20mm | 38 mm |
343.00 CHF
3250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11319821
![]() |
Thermo Scientific™
6319-0020 |
25mm | 67 mm |
53.45 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11394555
![]() |
Thermo Scientific™
6319-0030 |
13mm | 44 mm |
365.00 CHF
4000 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353482
![]() |
Thermo Scientific™
6319-0040 |
51mm | 102 mm |
330.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
Die gestanzten Etiketten besitzen selbstklebende Rückseiten (spezieller Klebstoff) und abgerundete Ecken, die ein einfaches Abziehen vom Trägerbogen ermöglichen.
- Spinnvlies
- Unempfindlich gegenüber UV-Licht, Schimmel, Chemikalien und Schmutz
- Kein Verfärben, brüchig werden oder Reißen
- Gute Haftung an allen Oberflächen aus Kunststoff, Glas oder Metall
- Für alle Schreibgeräte geeignet
Nicht für den Einsatz in Fotokopierern oder Laserdruckern bestimmt.
Spezifikation
Etikett | |
Polyolefin |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.