Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PolyPaper-Etiketten
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
Marke:  Thermo Scientific™ 6319-0030
354.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11394555
  • 384.00 CHF / 4000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
Die gestanzten Etiketten besitzen selbstklebende Rückseiten (spezieller Klebstoff) und abgerundete Ecken, die ein einfaches Abziehen vom Trägerbogen ermöglichen.
Eigenschaften:
  • Haltbare Polyolefin-Etiketten
  • Ausgelegt für −29 °C.
  • Beständig gegen UV-Licht, Mehltau, Chemikalien und Schmutz und verfärbt sich nicht, reißt nicht oder reißt nicht
  • Hervorragend geeignet für die Beschriftung mikroskopischer Objektträger-Klebefolien — kleben gut auf jeder Kunststoff-, Glas- oder Metalloberfläche
  • Chemisch kompatibel mit den meisten Laborreagenzien, obwohl Lösungsmittel den Klebstoff zersetzen können
  • Autoklavierbar
  • Formatiert für einfache Einrichtung in Textverarbeitungsprogrammen; Anweisungen in jeder Packung
Hinweis: Für alle Schreibgeräte außer Bleistift geeignet. Die jeweiligen Tinten sind vor der Verwendung auf ihre Eignung zu testen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyolefin-Etikett, 0,5 x 1,75
Polyolefin
4000/Karton
1,75 in.
0,5 in.
Etikett
80
800/Packung
44 mm
13mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PolyPaper-Etiketten > 80 Etiketten/Blatt; L x B:0,5 x 1,75 in
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.