Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PolyPaper-Etiketten
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
Marke: Thermo Scientific™ 6319-0010
309.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Etiketten sind wasser-, UV- und chemikalienbeständig.
Die gestanzten Etiketten besitzen selbstklebende Rückseiten (spezieller Klebstoff) und abgerundete Ecken, die ein einfaches Abziehen vom Trägerbogen ermöglichen.
Eigenschaften:
- Haltbare Polyolefin-Etiketten
- Ausgelegt für −29 °C.
- Beständig gegen UV-Licht, Mehltau, Chemikalien und Schmutz und verfärbt sich nicht, reißt nicht oder reißt nicht
- Hervorragend geeignet für die Beschriftung mikroskopischer Objektträger-Klebefolien — kleben gut auf jeder Kunststoff-, Glas- oder Metalloberfläche
- Chemisch kompatibel mit den meisten Laborreagenzien, obwohl Lösungsmittel den Klebstoff zersetzen können
- Autoklavierbar
- Formatiert für einfache Einrichtung in Textverarbeitungsprogrammen; Anweisungen in jeder Packung
Hinweis: Für alle Schreibgeräte außer Bleistift geeignet. Die jeweiligen Tinten sind vor der Verwendung auf ihre Eignung zu testen.
Spezifikation
Polyolefin-Etikett, 0,9 x 0,9 | |
Polyolefin | |
4000/Karton | |
0,9 in. | |
0.9 Zoll |
Etikett | |
80 | |
80 Blätter/Packung | |
22 mm | |
22mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.