Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten)
In diesen Pipettenreinigungssets finden Sie alles, was Sie für die Reinigung von Pipetten benötigen. Sie sind jeweils mit einem Korb, einem Glas und einer Waschmaschine ausgestattet.
Marke: Thermo Scientific™ 5250-0050
851.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Pipettenreinigungssätze enthalten alles, was Sie zum Reinigen von Pipetten benötigen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
Eigenschaften:
- Sie bestehen alle aus robustem Polyethylen hoher Dichte
- Die Komponenten sind auch separat erhältlich, außer Größe F (nur als Set erhältlich)
Im Lieferumfang enthalten:
- Ein Pipettenbehälter
- Eine AA
- Ein Wasch/-Spülgerät der angegebenen Größe
Spezifikation
Pipetten bis zu 24 Zoll L ( 61 cm) | |
61 cm | |
Pipettenreinigungsset C | |
|
24 in. | |
C | |
HDPE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425321 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2025 | 5250-0050 |
1423562 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2025 | 5250-0050 |
1422219 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 5250-0050 |
1420305 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2025 | 5250-0050 |
1418497 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | 5250-0050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.