Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten)
In diesen Pipettenreinigungssets finden Sie alles, was Sie für die Reinigung von Pipetten benötigen. Sie sind jeweils mit einem Korb, einem Glas und einer Waschmaschine ausgestattet.
813.00 CHF - 1805.00 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10380621
![]() |
Thermo Scientific™
5250-0040 |
B | Pipetten bis zu 16 Zoll L ( 41 cm ) |
813.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10731421
![]() |
Thermo Scientific™
5250-0050 |
C | Pipetten bis zu 24 Zoll L ( 61 cm) |
966.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15192283
![]() |
Thermo Scientific™
DS5250-0060 |
F | Pipetten bis zu 36 Zoll L (81cm ) |
1805.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Pipettenreinigungssätze enthalten alles, was Sie zum Reinigen von Pipetten benötigen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Sie bestehen alle aus robustem Polyethylen hoher Dichte
- Komponenten sind auch separat erhältlich
Ein Pipetten-Korb, ein -Aufbewahrungsgefäß und ein -Spülgerät der angegebenen Größe
Zum horizontalen Reinigen von Pipetten, siehe Katalog- Nr. 6910-0618, Sterilisationswannen für Instrumente und Pipetten
Spezifikation
HDPE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.