missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen für Serie CB, CBF

BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen ist eine Option für CO2-Inkubatoren CB und CBF

Marke:  BINDER™ 8612-0025

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17333683

  • 540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kabeldurchführung
  • Mit Silikonstopfen
  • Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation

Spezifikation

Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, hinten
Silicone
Position hinten
1.2 in.
BINDER Kammern Serie CB und CBF
Kabeldurchführung
Silikonstopfen
30 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen für Serie CB, CBF > Durchmesser: 30 mm; Position: Rückseite

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt