Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Nicht steril, in Schrumpffolienverpackungen
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 322030-0010
594.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert.
- PETG
- Nicht zytotoxisch
- Pyrogenfrei
- In Schrumpffolienverpackung ohne Tablett
- Nicht steril
Bestellinformationen:
Serumflaschen sind in Schrumpffolienverpackungen ohne Tablett verpackt. Stopfen und Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Serumfläschchen | |
Transparent | |
PETG | |
10 ml | |
252 | |
Nalgene | |
Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang) | |
252 Packungen, 1260 Kartons | |
Serumfläschchen | |
Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde |
13 mm | |
24 mm | |
Unsteril | |
1260 | |
1/3 oz. | |
10 mL | |
50 mm | |
ISO 13485:2003 | |
20 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1402879 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2024 | 322030-0010 |
1390280 | Konformitätsbescheinigung | 25/08/2023 | 322030-0010 |
1377847 | Konformitätsbescheinigung | 22/02/2023 | 322030-0010 |
1294350 | Konformitätsbescheinigung | 10/09/2020 | 322030-0010 |
1271339 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2020 | 322030-0010 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.