Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss aus HDPE mit Einlage für Serumfläschchen mit durchgängigem Gewinde: Nicht steril, weiß
GREENER_CHOICE
Mit diesen Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für den Einsatz mit Serumfläschchen aus PETG mit durchgehendem Gewinde sind für eine auslaufsichere Versiegelung keine Gummistopfen mehr erforderlich.
1563.85 CHF - 1585.72 CHF
Spezifikation
Beschreibung Verschlüsse für Serumfläschchen
Material (Auskleidung) Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE)
Außendurchmesser (metrisch) 22.1 mm
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10563955
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
312158-0021
Weiß
1563.85 CHF
2000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10262333
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
312158-0022
Schwarz
1585.72 CHF
2000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für Fläschchen mit Schraubverschlussgewinde erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere† Abdichtung. Diese nichtsterilen Verschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte sind für PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschlussgewinde vorgesehen.
  • Dreilagige, koextrudierte Auskleidung (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus massivem HDPE)
  • Zur Verwendung mit nichtsterilen Nalgene PETG-Serumfläschchen
Bestellinformationen:
Serumfläschchenverschlüsse in Großpackungen mit 2,000 Stück pro Karton
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Verschlüsse für Serumfläschchen
22.1 mm
Unsteril
2000
HDPE
14,2 mm
ISO 13485:2003
Nicht sterile Nalgene PETG-Serumfläschchen
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE)
HDPE
2000
Nalgene
Schraubverschluss
2000 Kartons
20-415
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss aus HDPE mit Einlage für Serumfläschchen mit durchgängigem Gewinde: Nicht steril, weiß