Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss aus HDPE mit Einlage für Serumfläschchen mit durchgängigem Gewinde: Nicht steril, weiß
GREENER_CHOICE
Mit diesen Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für den Einsatz mit Serumfläschchen aus PETG mit durchgehendem Gewinde sind für eine auslaufsichere Versiegelung keine Gummistopfen mehr erforderlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 312158-0021
1548.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10563955
  • 1563.85 CHF / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für Fläschchen mit Schraubverschlussgewinde erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere† Abdichtung. Diese nichtsterilen Verschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte sind für PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschlussgewinde vorgesehen.
Eigenschaften:
  • Dreilagige coextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei HDPE-Lagen)
  • Für nicht sterile Nalgene PETG-Serumflaschen
Bestellinformationen:
Die Serumflaschen-Verschlüsse sind als Großpackung in einem Karton à 2.000 Stück verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE)
22.1 mm
Unsteril
2000
HDPE
14,2 mm
ISO 13485:2003
20-415
Verschlüsse für Serumfläschchen
Weiß
HDPE
2000
Nalgene
Schraubverschluss
2000 Kartons
Serumfläschchen-Verschluss
Nicht sterile Nalgene PETG-Serumfläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss aus HDPE mit Einlage für Serumfläschchen mit durchgängigem Gewinde: Nicht steril, weiß > Weiß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.