Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschluss aus HDPE mit Einlage für Serumfläschchen mit durchgängigem Gewinde: Nicht steril, weiß
Mit diesen Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für den Einsatz mit Serumfläschchen aus PETG mit durchgehendem Gewinde sind für eine auslaufsichere Versiegelung keine Gummistopfen mehr erforderlich.
Marke: Thermo Scientific™ 312158-0022
1570.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumfläschchenverschlüssen aus HDPE mit Einlage für Fläschchen mit Schraubverschlussgewinde erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere† Abdichtung. Diese nichtsterilen Verschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte sind für PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschlussgewinde vorgesehen.
Eigenschaften:
- Dreilagige coextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei HDPE-Lagen)
- Für nicht sterile Nalgene PETG-Serumflaschen
Bestellinformationen:
Die Serumflaschen-Verschlüsse sind als Großpackung in einem Karton à 2.000 Stück verpackt.
Spezifikation
Schwarz | |
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE) | |
22.1 mm | |
Unsteril | |
2000 | |
HDPE | |
14,2 mm | |
ISO 13485:2003 | |
20-415 |
Verschlüsse für Serumfläschchen | |
Schwarz | |
HDPE | |
2000 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss | |
2000 Kartons | |
Serumfläschchen | |
Nicht sterile Nalgene PETG-Serumfläschchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7265205010 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 312158-0022 |
7204013010-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | 312158-0022 |
7191576010-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | C22322.30 |
7135710060-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 312158-0022 |
7183251060-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 312158-0022 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.