Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, beschriftbar
Lagern und versenden Sie Proben und Schreibwaren in diesen wiederverschließbaren Beuteln. Bryson Packaging™ Minigrip™ beschriftbare Polyethylenbeutel sind transparente Polyethylenbeutel mit drei weißen Feldern zur Beschriftung. Die quadratischen und rechteckigen Beutel sind in verschiedenen Größen erhältlich. 100- und 1,000-Stück-Packungen.
Brand: Bryson Packaging™ BAJ340130G
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Description
- Transparente Polyethylenbeutel mit wiederverschließbaren Grip Seal-Streifen
- Drei große Beschriftungsfelder
- Ideal zur Aufbewahrung von Schreibwaren oder Versendung von Proben
- Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Anspruch bei der Aufbewahrung
Specifications
Wiederverschließbarer Beutel mit Schriftfeld | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
50 μm | |
230 mm |
Transparent | |
Polyethylen | |
100/Packung | |
325 mm |