Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Reagenzien; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke:  Thermo Scientific™ 2210-0040
295.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11371684
  • 372.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
15 l
83B
Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff
285 mm
429 mm
LDPE
1 Ea.
4 Gallone.
Polypropylen
Weiß
64 mm
Lagerung und Transport von Reagenzien
Griffe
4/Cs.
Ballonflasche mit Griff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1324692 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0040
Chargennummer1293287 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0040
Chargennummer1318143 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0040
Chargennummer1417809 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2024 Catalog Number2210-0040
Chargennummer1405236 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/06/2024 Catalog Number2210-0040
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche > 15 L
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.