Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Sterilisationswannen aus Polypropylen
Trocknen und sterilisieren Sie Geräte und Laborartikel mit diesen großen Polypropylen-Sterilisationswannen mit gerollten Kanten für zusätzliche Steifigkeit und eingegossenen Griffen für einfaches Tragen.
Marke: Thermo Scientific™ 6900-0010
44.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Trocknen und sterilisieren Sie Instrumente und Laborartikel mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Großen Sterilisationswannen aus Polypropylen. Diese autoklavierbaren Wannen sind auch für das Sammeln und Waschen verschmutzter Laborartikel hilfreich. Diese Wannen verfügen für zusätzliche Stabilität über Rollränder sowie zum einfachen Tragen über eingearbeitete Griffe.
- Wannen sind abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
- Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
Spezifikation
9.5 l | |
Große Sterilisationswannen sind für das Trocknen und die Sterilisation von Instrumenten und Laborgeräten oder für das Sammeln und Waschen von verschmutzten Laborartikeln nützlich | |
361 mm | |
Sterilisationsschale | |
14,25 in. | |
2,5 Zoll | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
361 x 311 x 143 mm (14,25 x 12,25 x 5,675 in.) | |
143 mm | |
Polypropylen | |
311 mm | |
1 | |
6 | |
6.25 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7444853010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6900-0010 |
7442299010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6900-0010 |
7427895020 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6900-0010 |
7422155010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6900-0010 |
7414496020 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6900-0010 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.