Learn More
Thermo Scientific™ RNase A, DNase und proteasefrei (10 mg/ml)
Spezielle zum Degradieren einzelsträngiger RNA an C- und U-Resten mit der Endoribonuklease RNase A.
Marke:  Thermo Scientific™ EN0531
71.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
61.66 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10753721
  • 92.50 CHF / 10 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
RNase A, DNase- und Protease-frei ist eine Endoribonuklease, die speziell einzelsträngige RNA an C- und U-Resten degradiert.
Sie spaltet die Phosphodiesterbindung zwischen der 5'-Ribose eines Nukleotids und der an die 3'-Ribose gebundene Phosphatgruppe eines benachbarten Pyrimidin-Nukleotids. Das resultierende 2'-, 3'-cyclische Phosphat wird zum entsprechenden 3'-Nukleosidphosphat hydrolysiert (siehe Referenzen 1, 2).
Highlights
  • RNase A ist frei von DNase-Aktivität. Eine Erwärmung vor der Verwendung ist nicht notwendig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg/ml
RNase
RNase A
Bei -20 °C lagern.
1 Einheit von 10 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RNase A, DNase und proteasefrei (10 mg/ml) > 10 mg/ml, 10 mg