Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Laborartikel aus Kunststoff, Vorteilspack
GREENER_CHOICE
Das praktische Thermo Scientific™ Nalgene™ Labware Value Pack beinhaltet eine Auswahl bewährter Laborutensilien für den täglichen Einsatz und eignet sich perfekt zur Einrichtung eines neuen Labors oder zum Erneuern und Erweitern für bestehende Labore.
Marke:  Thermo Scientific™ 1350-0001
114.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12627026
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Labware Value Pack beinhaltet eine Auswahl bewährter Laborutensilien für den täglichen Einsatz und eignet sich perfekt zur Einrichtung eines neuen Labors oder zum Erneuern und Erweitern für bestehende Labore. Nalgene Laborartikel setzen Maßstäbe in Sachen Qualität und liefern mit hochwertigsten Materialien überlegene und zuverlässige Leistung für Ihre wertvolle Forschung.
Merkmale:
  • 20 Artikel mit einer einzigen Bestellnummer
  • Verschiedene Produkte für den Laboralltag zu einem niedrigen Gesamtpreis
  • Kein Splittern oder Brechen
Inhalt:
Sechs gradwandige Gläser (500 ml/PPCO), vier Unitary Waschflaschen ( ml/LDPE), vier Messzylinder (2 – 100 ml,  ml, 1 l/PPCO), fünf niedrige Griffin-Becher (50, 100, 250, 600 und 1000 ml/PPCO), ein Thermo Scientific™ Nalgene Unwire Blaues Halbgestell für 30 mm-Röhrchen.
Hinweis:
Verschlüsse abnehmen und separat autoklavieren. Nalgene Unitary Waschflaschen aus LDPE sind nicht autoklavierbar. Alle anderen Artikel der Vorteilspackung sind autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 geradwandige Gläser (500 ml/PPCO)
4 Unitary-Spritzflaschen (500 ml/LDPE)†
4 Zylinder mit Graduierung (2 bis 100 ml, 500 ml, 1 l/PPCO)
5 Griffin Messbecher mit niedriger Form (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO)
Unwire™ blaues halbes Gestell für 30 mm-Röhrchen
Laborartikel-Vorteilspack
1
6 geradwandige Gläser (500 ml/PPCO)
4 Unitary-Spritzflaschen (500 ml/LDPE)†
4 Zylinder mit Graduierung (2 bis 100 ml, 500 ml, 1 l/PPCO)
5 Griffin Messbecher mit niedriger Form (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO)
Unwire™ blaues halbes Gestell für 30 mm-Röhrchen
Kunststoff
Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706
1
Laborartikel-Vorteilspack
Dokumentation
Manuals
Warranties
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1282388 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number1350-0001
Chargennummer1384789 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number1350-0001
Chargennummer1304812 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number1350-0001
Chargennummer1395147 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/10/2024 Catalog Number1350-0001
Chargennummer1390762 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog Number1350-0001
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Laborartikel aus Kunststoff, Vorteilspack > Laborartikel-Vorteilspack
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.